由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O5S/c1-13-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)12-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+/m1/s1
InChI Key
LZFNFLTVAMOOPJ-PZRMXXKTSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M8146-1G:
M8146-500MG:
M8146-5G:
M8146-100MG:
M8146-250MG:
M8146-VAR:
M8146-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)