由来生物
synthetic (organic)
品質水準
形状
powder
光学活性
[α]25/D -6.4 to -5.7 °, c = 1% (w/v) in water
SMILES記法
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4.C7H17NO5/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
InChI Key
MIKKOBKEXMRYFQ-WZTVWXICSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5266-100G:4548173991139
M5266-BULK:
M5266-25G:4548173991153
M5266-VAR:
M5266-10G:4548173991146