安全性情報
M3887
Supelco
メホバルビタール
別名:
5-エチル-1-メチル-5-フェニルバルビツール酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
薬剤管理
USDEA Schedule IV; USDEA Schedule III; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M3887-100MG:
M3887-BULK:
M3887-100G:
M3887-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)