分子量
antigen 140 kDa (NR2C subunit)
antigen 180 kDa (NR2A and NR2B bands)
交差性
rat, human, mouse
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1000
immunoprecipitation (IP): 3 μL using 200 μg of rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 1:1000 using frozen sections
western blot: 1:1000 using 200 μg cell lysate
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIN2C(2905)
mouse ... Grin2c(14813)
rat ... Grin2c(24411)
関連するカテゴリー
免疫原
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M266-VAR:
M266-10UG-PW:
M266-10UG:
M266-10UG-I:
M266-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)