溶解性
DMSO: 2 mg/mL
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
SMILES記法
Clc1ccc2nc(NC(=O)Cc3ccccc3)n4nc(nc4c2c1)-c5ccco5
InChI
1S/C21H14ClN5O2/c22-14-8-9-16-15(12-14)20-25-19(17-7-4-10-29-17)26-27(20)21(23-16)24-18(28)11-13-5-2-1-3-6-13/h1-10,12H,11H2,(H,23,24,28)
InChI Key
TWWFAXQOKNBUCR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M228-2MG:
M228-IP:
M228-25MG:
M228-VAR:
M228-BULK:
M228-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)