M0800
Anti-p38 MAP Kinase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ERK, Anti-ERK-2, Anti-ERK2, Anti-ERT1, Anti-MAPK2, Anti-NS13, Anti-P42MAPK, Anti-PRKM1, Anti-PRKM2, Anti-p38, Anti-p40, Anti-p41, Anti-p41mapk, Anti-p42-MAPK
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 40 kDa
化学種の反応性
mouse, rat
テクニック
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using NIH3T3 mouse fibroblast lysate and rat brain extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPK1(5594)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Mapk1(116590)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
M0800-BULK:
M0800-.2ML:
M0800-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック