Merck
M0289
Sigma-Aldrich
MOPS ヘミナトリウム塩
foil pouch
別名:
3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸 ヘミナトリウム塩, 4-モルホリンプロパンスルホン酸 ヘミナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
CAS番号:
分子量:
220.25
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
pH
6.5-7.5 (25 °C)
有効pH範囲
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
SMILES記法
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
InChI Key
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
再構成
アルミパウチの内容物を1Lの脱イオン水に溶解させると、25°Cで、pH 7.0の0.1 MナトリウムMOPSバッファーができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M0289-VAR:
M0289-10PAK:
M0289-BULK:
M0289-5X10PAK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)