安全性情報
LO3300
Sigma-Aldrich
LOPAC®1280(インターナショナルバージョン)
別名:
薬理活性化合物ライブラリー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.77
フォーム
liquid
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
化合物は96wellフォ-マットに充填されており、80化合物×16ラック、1wellに1化合物が対応しています(10 mM, 250μLのDMSO溶液)。
アプリケーション
LOPAC®1280 (International Version) has been used to screen chemical inhibitors with dephosphorylation activity. It has also been used in MyoScreen myotubes to screen for muscle regeneration molecules.
特徴および利点
デ-タベ-ス構築用のSDFileには以下の情報が収載されています。
  • 構造
  • 物質名
  • 別名
  • 薬理学的活性
  • Sigma-RBI製品番号(ご注文の際にご利用ください)
  • ラック位置
以下のような細胞シグナリングや神経科学分野における最新のドラッグライクな分子が含まれています。
  • アポト-シス
  • Gタンパクおよびサイクリックヌクレオチド
  • 遺伝子の制御と発現
  • イオンチャネル
  • 脂質シグナリング
  • 多剤耐性
  • 神経伝達
  • リン酸化
Collection of approximately 1,280 pharmacologically active Sigma compounds.
その他情報
For sale outside of the U.S. only. U.S. customers should refer to Product Code LO1280.
法的情報
LOPAC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 1B - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Temperature-sensitive substrate and product binding underlie temperature-compensated phosphorylation in the clock
Shinohara Y, et al.
Molecular Cell, 67(5), 783-798 (2017)
MyoScreen, a High-Throughput Phenotypic Screening Platform Enabling Muscle Drug Discovery
Young J, et al.
SLAS discovery, 23(8), 790-806 (2018)
Kurumi Y Horiuchi et al.
Assay and drug development technologies, 11(4), 227-236 (2013-04-06)
Epigenetic modifications play a crucial role in human diseases. Unlike genetic mutations, however, they do not change the underlying DNA sequences. Epigenetic phenomena have gained increased attention in the field of cancer research, with many studies indicating that they are
Michael P Valley et al.
Analytical biochemistry, 359(2), 238-246 (2006-11-07)
This article describes a novel two-step homogeneous bioluminescent assay for monoamine oxidase (MAO) that is simple, sensitive, and amenable to high-throughput screening. In the first step, MAO reacts with an aminopropylether analog of methyl ester luciferin. In the second step
James Robinson et al.
Assay and drug development technologies, 11(8), 468-477 (2013-10-15)
The galanin 3 receptor (GalR3) belongs to the large G protein-coupled receptor (GPCR) family of proteins. GalR3 and two other closely related receptors, GalR1 and GalR2, together with their endogenous ligand galanin, are involved in a variety of physiological and