Key Documents
LIDF45645-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-64-5-PCR Rotor
not aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
物質
aluminum
特徴
not aerosol-tight
メーカー/製品名
Eppendorf® 022654225 (NA)
Eppendorf® 5427720006 (EU)
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5430 R
for use with 5430
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG