安全性情報
L9895
Sigma-Aldrich
Lectin from Pseudomonas aeruginosa
lyophilized powder
別名:
PA-I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
形状
lyophilized powder
品質水準
有効性
<15 μg/mL per mL agglutination activity
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
PA-IはDガラクトースとその誘導体に対して主に親和性があります。PA-Iはあらゆる種類のヒトおよびマウスの赤血球を凝集させ、さらに単細胞の原生動物、藻類および細菌類とも相互作用します。また、ノイラミニダーゼで前処理した培養ヒトリンパ球でマイトジェン刺激を誘導します。
包装
容量はタンパク質含量に基づいています。タンパク質含量はBiuret法に基づいています。
品質
高純度。
物理的形状
凍結乾燥粉末 (タンパク質-約80%(Biuret法)、残存成分として主にクエン酸ナトリウム、微量成分として塩化カルシウム, 塩化マグネシウム, 塩化マンガン含有)
調製ノート
Gilboa-Garber1の変法を用いた、アフィニティ-クロマトグラフィ-精製品です。
アナリシスノート
凝集活性は、1 mg/mL溶液をPBS(pH 7.0)で段階希釈して測定し、μg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ノイラミニダーゼ処理ヒトA型赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度で示されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9895-VAR:
L9895-BULK:
L9895-2MG:
L9895-1MG-PW:
L9895-1MG:
L9895-2MG-PW:
試験成績書(COA)