Merck
L9402
Sigma-Aldrich
D-ルシフェリン 6′-O-リン酸 三ナトリウム塩
別名:
4,5-ジヒドロ-2-(6-ホスホ-2-ベンゾチアゾール)-4-チアゾリンカルボン酸 三ナトリウム塩, 6′-O-ホスホ-D-ルシフェリン 三ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H6N2Na3O6PS2
CAS番号:
分子量:
426.25
Beilstein:
5899989
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H]1CSC(=N1)c2nc3ccc(OP([O-])([O-])=O)cc3s2
InChI
1S/C11H9N2O6PS2.3Na/c14-11(15)7-4-21-9(13-7)10-12-6-2-1-5(3-8(6)22-10)19-20(16,17)18;;;/h1-3,7H,4H2,(H,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t7-;;;/m1.../s1
InChI Key
QVWNEBIRLVIOBC-LSBIWMFESA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
基質
アルカリホスファタ-ゼの生物発光基質:ルシフェラ-ゼ/ATP系において酵素抱合体を非常に鋭敏に発光測定的に検出するのに有用です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9402-1MG:
L9402-5MG:
L9402-BULK:
L9402-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Hauber et al.
Journal of clinical chemistry and clinical biochemistry. Zeitschrift fur klinische Chemie und klinische Biochemie, 27(6), 361-363 (1989-06-01)
A relatively simple, bioluminescence-enhanced detection system for nucleic acid hybridization, using alkaline phosphatase as a label, was described recently (Hauber, R. & Geiger, R. (1988) Nucl. Acid Res. 16, 1213). The principle of detection is as follows: Alkaline phosphatase releases
W Miska et al.
Biological chemistry Hoppe-Seyler, 369(5), 407-411 (1988-05-01)
Derivatives of D-luciferin, D-luciferin methyl ester, D-luciferin O-sulfate, D-luciferin O-phosphate, D-luciferyl-L-N alpha-arginine and D-luciferyl-L-phenylalanine were used as highly sensitive substrates for carboxylic esterase, arylsulfatase, alkaline phosphatase and carboxypeptidases A, B and N. Enzymatic cleavage of the compounds by enzymes leading