Merck
L8519
Sigma-Aldrich
Sigma label tape
red
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
物質
red
包装
pkg of 1 roll
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
W
3/4 in. (1.91 cm)
コアサイズ
3 in. (7.62 cm)
ロールサイズ
2160 in. (55 m)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
汎用の自己接着型テープの表面には、ペン、鉛筆、または油性ペンで書き込むことができます。-23°C~+121°Cの温度はテープに影響を及ぼしません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4