About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H21N3O8S
CAS番号:
分子量:
379.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥90% (TLC)
フォーム
powder
色
white
アプリケーション
detection
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](O)C(=O)SC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C13H21N3O8S/c1-6(17)13(24)25-5-8(11(21)15-4-10(19)20)16-9(18)3-2-7(14)12(22)23/h6-8,17H,2-5,14H2,1H3,(H,15,21)(H,16,18)(H,19,20)(H,22,23)/t6-,7-,8-/m0/s1
InChI Key
VDYDCVUWILIYQF-FXQIFTODSA-N
アプリケーション
- 非標的メタボロミクスは、天然のホエイ・スターターから分離された Lactobacillus helveticus 株のメチルグリオキサール媒介性褐変への関与に関する新たな洞察を提供:この研究では、非標的メタボロミクスを利用して、メチルグリオキサールが媒介する褐変反応における S-ラクトイルグルタチオンの役割を調査し、食品加工と安全性への影響を強調しています(Galimberti S et al., 2023)。
- マルチオミックス解析により、産卵鶏における LPS 誘発性卵管炎に対する予防の基礎となる、Lactiplantibacillus plantarum の分子制御ネットワークを解明:この研究では、LPS 誘発性卵管炎を予防する制御ネットワークにおける S-ラクトイルグルタチオンの役割を特定し、トリの健康とバイオテクノロジーの応用におけるその重要性を強調しています(Song D et al., 2023)。
- ブタ肉のグリル調理におけるグリオキサールおよびメチルグリオキサール由来の終末糖化産物の分析:この研究では、グリオキサールおよびメチルグリオキサール由来の終末糖化産物(AGE)の形成について、肉のグリル調理中のこれらの反応を緩和する S-ラクトイルグルタチオンの役割に焦点を当てて調査しています(Eggen MD et al., 2021)。
生物化学的/生理学的作用
S-乳酸グルタチオンリアーゼ(SLG)は、細菌および植物におけるグルタチオン依存グリオキサラーゼシステムおよびKefGBカリウム排出ポンプの研究に使用されています。S-乳酸グルタチオンリアーゼは、がんにおけるde novoピリミジン合成の阻害因子の研究にも使用できます。
基質
グリオキサラ-ゼIIの基質に適しています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L7140-100MG:
L7140-VAR:
L7140-BULK:
L7140-25MG:
T Pourmotabbed et al.
The Journal of biological chemistry, 261(30), 14240-14244 (1986-10-25)
Formaldehyde dehydrogenases isolated from several different biological sources have been reported to catalyze the NAD+-dependent oxidative acylation of glutathione by methylglyoxal to form S-pyruvylglutathione, suggesting the involvement of this enzyme in the metabolism of methylglyoxal. However, formaldehyde dehydrogenase from bovine
L G Edwards et al.
Leukemia research, 20(1), 17-26 (1996-01-01)
The inhibition of human leukaemia 60 cell growth by S-D-lactoylglutathione in vitro is mediated by the inhibtion of de novo pyridimine synthesis. When S-D-lactoylglutathione was added to human leukaemia 60 cells in culture, it was hydrolysed by thiolesterase activity to
A Klimes et al.
Canadian journal of microbiology, 52(9), 816-822 (2006-11-18)
A glyoxalase I gene homologue (VdGLO1) was identified in the vascular wilt fungus Verticillium dahliae by sequence tag analysis of genes expressed during resting structure development. The results of the current study show that the gene encodes a putative 345
Nathan F Wenzel et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 9(4), 429-438 (2004-04-07)
Cytosolic glyoxalase 2 (GLX2-2) from Arabidopsis thaliana is a metalloenzyme that has been shown to bind a mixture of Zn, Fe, or Mn when produced in cells grown in rich media. In an effort to prepare metal-enriched samples, GLX2-2 was
Kwang Sik Suh et al.
Free radical research, 52(6), 712-723 (2018-05-25)
Methylglyoxal (MG) is a reactive α-oxoaldehyde that increases under diabetic conditions and subsequently contributes to the complications associated with this disease. Piceatannol is a naturally occurring analogue of resveratrol that possesses multiple biological functions. The present study investigated the effects