安全性情報
L060082
Sigma-Aldrich
オキシダイザー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.51
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
濃度
3.9-4.7 g/L iodine (titration)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
テトラヒドロフラン/水/ピリジン/ヨウ素 90.54/9.05/0.41/0.43(v/v/v/w)
その他情報
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-2.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-18.9 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L060082-45L:
試験成績書(COA)