結合体
CY3 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
1-2 mg/mL
テクニック
direct immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells, rat NRK cells and mouse 3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMP1(3916)
mouse ... Lamp1(16783)
rat ... Lamp1(25328)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
L0419-VAR:
IXO41124:
L0419-200UL:
L0419-BULK:
試験成績書(COA)