分子量
antigen ~72 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, canine, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using canine MDCK cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa, mouse P19 or rat AT3B-1 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FERMT2(10979)
mouse ... Fermt2(218952)
rat ... Fermt2(289992)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
Jan Code
K3269-200UL:
K3269-BULK:
K3269-25UL:
K3269-VAR:
試験成績書(COA)