アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC([O-])=O)n2C
InChI
1S/C15H15NO3.Na.2H2O/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(19)13-8-7-12(16(13)2)9-14(17)18;;;/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI Key
QQILXENAYPUNEA-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JN0004-BULK:
JN0004-VAR:
JN0004-5MG:
JN0004-25MG:
試験成績書(COA)