包装
pack of 1 roll
メーカー/製品名
IST Scientific IST-106-078LR
テクニック
PCR: suitable
qPCR: suitable
W × L
78 mm × 610 mm
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pierceable foil seal with good solvent resistance.
Features: Foil, high solvent resistance including DMSO, non-peelable, multiple sealing/re-sealing permissible, easy sealing surface identification, pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -20°C to 120°C.
Features: Foil, high solvent resistance including DMSO, non-peelable, multiple sealing/re-sealing permissible, easy sealing surface identification, pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -20°C to 120°C.
アプリケーション
PCR, compound storage,sample shipping, can be sealedover existing seal
法的情報
LabRoll is a trademark of IST Scientific
PierceASeal Foil is a trademark of IST Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)