Merck
I4879
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine β-naphthylamide
≥98% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2O
CAS番号:
分子量:
256.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-Isoleucine β-naphthylamide,
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
white to off-white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-3-11(2)15(17)16(19)18-14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-11,15H,3,17H2,1-2H3,(H,18,19)/t11-,15-/m0/s1
InChI Key
CEZPKIGJZWWHJT-NHYWBVRUSA-N
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
I4879-250MG:
I4879-BULK:
I4879-1G:
I4879-VAR:
I4879-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)