Merck
I0661
Sigma-Aldrich
(-)-インドラクタムV
≥96% (HPLC)
別名:
(2S,5S)-1,2,4,5,6,8-ヘキサヒドロ-5-(ヒドロキシメチル)-1-メチル-2-(1-メチルエチル)-3H-ピロロ[4,3,2-gh]-1,4-ベンゾジアゾニン-3-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23N3O2
CAS番号:
分子量:
301.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
powder
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1N(C)c2cccc3[nH]cc(C[C@@H](CO)NC1=O)c23
InChI
1S/C17H23N3O2/c1-10(2)16-17(22)19-12(9-21)7-11-8-18-13-5-4-6-14(15(11)13)20(16)3/h4-6,8,10,12,16,18,21H,7,9H2,1-3H3,(H,19,22)/t12-,16-/m0/s1
InChI Key
LUZOFMGZMUZSSK-LRDDRELGSA-N
生物化学的/生理学的作用
(−)-インドラクタムVは、Streptoverticillium blastmyceticumに自然に存在します。アルカロイドであるテレオシジンクラスの前駆体として機能します。リングビアトキシンとテレオシジンのファーマコフォアです。
(-)-インドラクタムVはPKCのアクチベーターであり、幹細胞分化に対する効果で膵臓前駆細胞を誘導することが示されています。
(-)-インドラクタムVは胚性幹細胞の分化に効果を発揮し、膵臓前駆体の発達を誘導するPKCアクチベーターです。マウスモデルで作用します。
特徴および利点
本化合物は、受容体分類およびシグナル伝達ハンドブックの、PKCのページに記載されています。他のハンドブックページをご覧になる場合は、こちらをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I0661-1MG:
I0661-VAR:
I0661-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yu Nakagawa et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(16), 5746-5747 (2005-04-21)
The CH/pi interaction between the indole ring of indolactam-V (IL-V) and the hydrogen atom at position 4 of Pro-11 of the PKCdelta C1B domain was evaluated using the mutant peptide of the PKCdelta C1B domain, in which the CH/pi interaction
Kazuhiro Irie et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(17), 4575-4583 (2004-09-11)
Recent investigations discovered nonkinase-type phorbol ester receptors, RasGRPs, chimaerins, and Unc13s. Phorbol ester binding occurs at the cysteine-rich sequences of about 50 residues in the C1 domains of these receptors. Fifty-one-residue RasGRP C1 peptides except for RasGRP2 showed significant phorbol
Akiko Masuda et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 66(7), 1615-1617 (2002-09-13)
Two conformationally restricted analogues of (-)-indolactam-V (1) (cis and trans amides) were examined for their binding selectivity to the synthetic C1 peptides of all protein kinase C (PKC) isozymes. Although the binding constants of the cis amide-restricted analogue (2) were
Daniel J Edwards et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(37), 11432-11433 (2004-09-16)
The lyngbyatoxins are potent skin irritants produced by Lyngbya majuscula and cause a condition known as "Swimmer's Itch" off Honolulu, HI. Reported is the molecular cloning of the lyngbyatoxin (ltx) biosynthetic gene cluster from L. majuscula using a strategy based
Judith J Eckert et al.
Reproduction (Cambridge, England), 127(6), 653-667 (2004-06-04)
Epithelial differentiation including tight junction (TJ) formation occurs exclusively within the trophectoderm (TE) lineage of the mouse blastocyst. Here we examine mechanisms by which TJ protein membrane assembly might be regulated by protein kinase C (PKC) in the embryo. To
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to PKC for your research needs.