物質
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
特徴
Holds 72 x 16 mm tubes
Holds 72 x 5-10 mL tubes
包装
pk of 8 racks
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS27512B
L × W × H
12.7 × 25 × 7 cm
サイズ
72 wells
ウェル直径
16 mm
色
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
OneRack test tube rack is tough and more highly resistant to acids, bases, solvents, and heat. These durable racks are molded in a single, continuous piece. There is no assembly required and no detachable pieces.
特徴および利点
- molded coordinates for tube orientation
- stable design for use in water baths
- flat labeling area for easier identification
- available in half and full rack sizes
- Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
- Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
法的情報
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)