物質
clear PVC
特徴
to hold Cryogenic Vial Canes
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS23210
直径× L
14.5 mm × 275 mm
詳細
The PVC Cryogenic Cane Sleeve adds extra security and sample safety to protect vials in aluminum canes during handling and storage.
特徴および利点
- Safe for cryogenic freezing
- Transparency allows sample identification without removing sleeve
- More durable than cardboard sleeves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)