Merck
HS20632A
Pipette Filler
black
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
black
black natural rubber
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20632A
L × W × H
13 cm × 5.4 cm × 5.4 cm
キャパシティ
~35 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The natural rubber Pipette Filler is great for use in one-handed operation.
特徴および利点
  • Efficient one-handed operation
  • Control air-evacuation, liquid uptake, and liquid dispensing with three valves each containing chemical-resistant stainless steel balls in valves
  • Pinch release-valve for smooth liquid flow
  • 5.1 in L x 2.1 in W x 2.1 in H (13 cm L x 5.4 cm W x 5.4 cm H)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)