Merck
HS120428
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 100 x vials, natural, pk of 10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.17
物質
polypropylene
特徴
Holds 100 x vials
包装
pk of 10
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120428
テクニック
cryopreservation: suitable
ウェル直径
17 mm
natural
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)