Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
HPA050811
Sigma-Aldrich
抗ISLR ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗HsT17563, 抗ロイシンリッチリピート含有免疫グロブリンスーパーファミリー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
免疫原配列
LLIPDFGKLEEGTYSCLATNELGSAESSVDVALATPGEGGEDTLGRRFHGKAVEGKGCYTVDNEVQPSGPEDNVVIIYLSRAGNPEAAVAEGVPG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ISLR(3671)
詳細
ロイシンリッチリピート含有免疫グロブリンスーパーファミリーは、保存されたフラキング配列およびC2-type免疫グロブリン(Ig)様ドメインを有するロイシンリッチリピート(LRR)を含む46 kDaのタンパク質です。それをコードする遺伝子はヒト染色体15q23-q24に位置しています。
免疫原
ロイシンリッチリピート含有免疫グロブリンスーパーファミリーの組換えタンパク質エピトープタグ(PrEST)
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas (HPA) プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。TissueおよびCancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織化学的検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。 Prestige抗体® プロトコルおよびその他の有用な情報も提供しています。
生物化学的/生理学的作用
ロイシンリッチリピート含有免疫グロブリンスーパーファミリーは、細胞接着またはタンパク質間相互作用に関与している可能性があります。未分化の間葉系間質細胞を保護する効果があることが示されています。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体®の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST81449。
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2、40%グリセロール、0.02% アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA050811-100UL:
HPA050811-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of Meflin as a Potential Marker for Mesenchymal Stromal Cells.
Maeda K
Scientific Reports, 6, 22288-22288 (2016)
Cloning of the cDNA for a new member of the immunoglobulin superfamily (ISLR) containing leucine-rich repeat (LRR).
Nagasawa A, et al
Genomics, 44(3), 273-279 (1997)
Kuo Zhang et al.
Nature communications, 9(1), 5129-5129 (2018-12-05)
Satellite cells are crucial for skeletal muscle regeneration, but the molecular mechanisms regulating satellite cells are not entirely understood. Here, we show that the immunoglobulin superfamily containing leucine-rich repeat (Islr), a newly identified marker for mesenchymal stem cells, stabilizes canonical