安全性情報
HPA040361
Sigma-Aldrich
抗CX3CL1 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗Abcd-3, 抗C3xkine, 抗Cxc3, 抗Cxc3c, 抗Ntn, 抗Scyd1, 抗ケモカイン(c-x3-cモチーフ)リガンド1, 抗ニューロタクチン, 抗フラクタルカイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
免疫原配列
GVTKCNITCSKMTSKIPVALLIHYQQNQASCGKRAIILETRQHRLFCADPKEQWVKDAMQHLDRQAAALTRNGGTFEKQIGEVKPRTTPAAGGMDESVVLE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CX3CL1(6376)
詳細
フラクタルカイン(FKN)としても知られるC-X3-Cモチーフケモカインリガンド1(CX3CL1)は、ヒト染色体16q21にマッピングされた遺伝子によりコードされています。このコードされたタンパク質は、可溶型で走化性サイトカインとして機能するか、または膜結合型で結合分子として役立ちます。CX3CL1は、ケモカインドメインと短い細胞内C末端を有する単一膜貫通ドメインを含むムチン様の軸を特徴とします。CX3CL1はCX3Cケモカインサブファミリーに属しています。
免疫原
ケモカイン(C-X3-Cモチーフ)リガンド1組換えタンパク質エピトープシグネチャータグ(PrEST)
アプリケーション
ウサギで産生される抗CX3CL1抗体は、組織マイクロアレイ(TMA)免疫染色に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
CX3CL1はその同族受容体CX3CR1と相互作用し、アポトーシスリンパ球へのマクロファージの走化性を刺激します。本タンパク質は、中枢神経系(CNS)の炎症プロセスを促進します。CX3CL1は、ヒト前立腺がん細胞の細胞接着、移動、および生存を制御する分子機序に関与しています。したがって、本タンパク質は、前立腺がんの治療に対する治療アプローチとなリ得ます。血清CX3CL1の発現増加が、閉経後の骨粗鬆症患者で認められています。このため、CX3CL1には骨粗鬆症患者の抗吸収治療に診断マーカーおよび治療標的として役立つ可能性があります。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体®の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST81765
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2、40%グリセロール、0.02% アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA040361-25UL:
HPA040361-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
WangMi Liu et al.
Archivum immunologiae et therapiae experimentalis, 64(5), 371-383 (2016-04-22)
Chemokines are a family of small 8-10 kDa inducible cytokines. Initially characterized as chemotactic factors, they are now considered to affect not just cellular recruitment. CX3CL1 is a unique chemokine that can exist in a soluble form, as a chemotactic cytokine
Lucy A Truman et al.
Blood, 112(13), 5026-5036 (2008-09-19)
Cells undergoing apoptosis are efficiently located and engulfed by phagocytes. The mechanisms by which macrophages, the professional scavenging phagocytes of apoptotic cells, are attracted to sites of apoptosis are poorly defined. Here we show that CX3CL1/fractalkine, a chemokine and intercellular
Yi-Ding Chen et al.
British journal of biomedical science, 73(3), 121-128 (2016-08-02)
The chemokine (C-X3-C motif) ligand 1 (CX3CL1), also called fractalkine (FKN), has recently been reported to be involved in osteoclastogenic process and pathological bone destruction. This study aimed to investigate the link between serum CX3CL1/FKN levels with disease progression of
Gladys Morrison et al.
Stem cell research, 16(1), 140-148 (2016-01-17)
Differentiated cells retain the genetic information of the donor but the extent to which phenotypic differences between donors or batches of differentiated cells are explained by variation introduced during the differentiation process is not fully understood. In this study, we
Jiebing Tang et al.
Oncology reports, 35(2), 1153-1162 (2016-01-01)
Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) endows cancer cells with enhanced invasive and metastatic potential during cancer progression. Fractalkine, also known as chemokine (C-X3-C motif) ligand 1 (CX3CL1), the only member recognized so far that belongs to the CX3C chemokine subfamily, was reported