Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
HPA036671
Sigma-Aldrich
抗RG9MTD1抗体 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗FLJ20432抗体, 抗RG9MTD1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
IF
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
2
テクニック:
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
SVSVNFFRPFTRFLVPFTLHRKRNNLTILQRYMSSKIPAVTYPKNESTPPSEELELDKWKTTMKSSVQEECVSTISSSKDEDPLAATR
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RG9MTD1(54931)
免疫原
RNA(グアニン-9-)メチルトランスフェラーゼドメイン含有1のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST79512
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA036671-100UL:
HPA036671-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stefan J Siira et al.
EMBO reports, 19(10) (2018-08-22)
The molecular roles of the dually targeted ElaC domain protein 2 (ELAC2) during nuclear and mitochondrial RNA processing in vivo have not been distinguished. We generated conditional knockout mice of ELAC2 to identify that it is essential for life and
Zbigniew Pietras et al.
Nature communications, 9(1), 2558-2558 (2018-07-04)
The GC skew in vertebrate mitochondrial genomes results in synthesis of RNAs that are prone to form G-quadruplexes (G4s). Such RNAs, although mostly non-coding, are transcribed at high rates and are degraded by an unknown mechanism. Here we describe a
Sofia Zaganelli et al.
The Journal of biological chemistry, 292(11), 4519-4532 (2017-01-14)
Mitochondrial gene expression is a fundamental process that is largely dependent on nuclear-encoded proteins. Several steps of mitochondrial RNA processing and maturation, including RNA post-transcriptional modification, appear to be spatially organized into distinct foci, which we have previously termed mitochondrial
Andrea J Deutschmann et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3618-3628 (2014-02-20)
17β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 10 (HSD10) is multifunctional protein coded by the X-chromosomal HSD17B10 gene. Mutations in this gene cause HSD10 disease characterized by progressive neurological abnormalities and cardiomyopathy. Disease progression and severity of symptoms is unrelated to the protein's dehydrogenase