テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
VTGAICLDILKDQWAAAMTLRTVLLSLQALLAAAEPDDPQDAVVANQYKQNPEMFKQTARLWAHVYAGAPVSSPEYTKKIENLCAMGFDRNAVIVALSSKSWDVETATEL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UBE2K(3093)
免疫原
ユビキチン結合酵素E2K(UBC1ホモログ、酵母)のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST86436
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA028869-25UL:
HPA028869-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Karla L Bretherick et al.
Mutation research, 766-767, 37-43 (2015-04-08)
Due to the critical role of the H2AX histone variant in double-strand break repair, genetic variants in the H2AX gene, H2AFX, may influence cancer susceptibility. Genetic association studies have correlated H2AFX upstream variants with cancer risk; however it is unclear
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA028869-25UL | 4061842957842 |
HPA028869-100UL | 4061835659999 |