Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
HPA028305
Sigma-Aldrich
Anti-DNALI1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗P28抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
12
テクニック:
immunohistochemistry: 1:200-1:500
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
CWVATLASAMIPPADSLLKYDTPVLVSRNTEKRSPKARLLKVSPQQPGPSGSAPQPPKTKLPSTPCVPDPTKQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DNALI1(7802)
免疫原
軸糸ダイニン軽中間鎖1のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST77051
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA028305-25UL:
HPA028305-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guoliang Jiang et al.
Frontiers in genetics, 13, 1087818-1087818 (2022-12-31)
Primary ciliary dyskinesia (PCD) is a rare autosomal recessive disorder that affects the structure and function of motile cilia, leading to classic clinical phenotypes, such as situs inversus, chronic sinusitis, bronchiectasis, repeated pneumonia and infertility. In this study, we diagnosed
Frederick N Dong et al.
American journal of human genetics, 102(4), 636-648 (2018-04-03)
The multiple morphological abnormalities of the flagella (MMAF) phenotype is among the most severe forms of sperm defects responsible for male infertility. The phenotype is characterized by the presence in the ejaculate of immotile spermatozoa with severe flagellar abnormalities including
Alexandros Onoufriadis et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3362-3374 (2014-02-13)
Primary ciliary dyskinesia (PCD) is an inherited chronic respiratory obstructive disease with randomized body laterality and infertility, resulting from cilia and sperm dysmotility. PCD is characterized by clinical variability and extensive genetic heterogeneity, associated with different cilia ultrastructural defects and
Loretta Müller et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 11(9) (2021-09-29)
Primary ciliary dyskinesia (PCD) is a rare genetic disease characterized by dyskinetic cilia. Respiratory symptoms usually start at birth. The lack of diagnostic gold standard tests is challenging, as PCD diagnostics requires different methods with high expertise. We founded PCD-UNIBE
Finn J Hawkins et al.
Cell stem cell, 28(1), 79-95 (2020-10-26)
The derivation of tissue-specific stem cells from human induced pluripotent stem cells (iPSCs) would have broad reaching implications for regenerative medicine. Here, we report the directed differentiation of human iPSCs into airway basal cells ("iBCs"), a population resembling the stem