HPA026697
抗UHRF2抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
別名:
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF2, Anti-Np95-like RING finger protein, Anti-Np95/ICBP90-like RING finger protein, Anti-Nuclear zinc finger protein Np97, Anti-RING finger protein 107, Anti-Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 2, Anti-Ubiquitin-like-containing PHD and RING finger domains protein 2
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
免疫原配列
EAFQLTPQQQHLIREDCQNQKLWDEVLSHLVEGPNFLKKLEQSFMCVCCQELVYQPVTTECFHNVCK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UHRF2(115426)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA026697-100UL:
HPA026697-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)