HPA026581
Anti-ADAM2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
別名:
Anti-ADAM 2, Anti-CT15, Anti-Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 2, Anti-Fertilin subunit beta, Anti-PH-30, Anti-PH30, Anti-PH30-beta
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
免疫原配列
NVSYGIEPLESSVGFEHVIYQVKHKKADVSLYNEKDIESRDLSFKLQSVEPQQDFAKYIEMHVIVEKQLYNHMGSDTTVVAQKVFQLIGLTNAI
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADAM2(2515)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA026581-100UL:
HPA026581-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA026581-25UL | 4061841355786 |
HPA026581-100UL | 4061836290085 |