HPA025062
Anti-SLCO5A1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-OATP-RP4, Anti-OATPRP4, Anti-Organic anion transporter polypeptide-related protein 4, Anti-Solute carrier family 21 member 15, Anti-Solute carrier organic anion transporter family member 5A1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
免疫原配列
SVDAVSDDDVLKEKSNNSEQADKKVSSMGFGKDVRDLPRAAVRILSNM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLCO5A1(81796)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA025062-100UL:
HPA025062-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Drug Transport