HPA020046
Anti-AKAP4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗AKAP 82抗体, 抗Aキナーゼアンカータンパク質82 kDa抗体, 抗HI抗体, 抗PRKA4抗体, 抗hAKAP82抗体, 抗プロテインキナーゼAアンカータンパク質4抗体, 抗主要精子線維鞘タンパク質抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
免疫原配列
EIIVIKDTEKKDQSKTEGSVCLFKQAPSDPVSVLNWLLSDLQKYALGFQHALSPSTSTCKHKVGDTEGEYHRASSENCYSVYADQVNIDYLMNRPQNLRLEMTAAKNTNNNQSPSAPPAKPPSTQRAVISPDGECSIDD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AKAP4(8852)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA020046-25UL:
HPA020046-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)