HPA005676
Anti-ITGBL1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-Integrin beta-like protein 1 precursor, Anti-Osteoblast-specific cysteine-rich protein, Anti-Ten integrin EGF-like repeat domain-containing protein
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
VCGECTCHDVDPTGDWGDIHGDTCECDERDCRAVYDRYSDDFCSGHGQCNCGRCDCKAGWYGKKCEHPQSCTLSAEESIRKCQGSSDLPCSGRGKCECGKCTCYPPGDRRVYGKTCECDDRRCEDLDGV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGBL1(9358)
詳細
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA005676-25UL:
HPA005676-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA005676-25UL | 4061842769490 |
HPA005676-100UL | 4061836309893 |