HPA004879
抗SCN7A抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗ナトリウムチャネルタンパク質 VII型サブユニットα抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ナトリウムチャネルタンパク質7型サブユニットα抗体 ウサギ宿主抗体, 抗心筋・骨格筋ナトリウムチャネルタンパク質, α-サブユニット抗体 ウサギ宿主抗体, 抗電位開口型ナトリウムチャネルαサブユニットNax(推定)抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
免疫原配列
LLKILCKTQNVPKDTMDHVNEVYVKEDISDHTLSELSNTQDFLKDKEKSSGTEKNATENESQSLIPSPSVSETVPIASGESDIENLDNKEIQSKSGDGGSKEK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SCN7A(6332)
詳細
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA004879-25UL:
HPA004879-100UL:
試験成績書(COA)