Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
HPA002123
Sigma-Aldrich
抗ALDH1A1 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗ALDH-E1抗体, 抗ALHDII, 抗RALDH 1, 抗RalDH1, 抗アルデヒドデヒドロゲナーゼ、サイトゾル, 抗アルデヒドデヒドロゲナーゼファミリー1メンバーA1, 抗レチナールデヒドロゲナーゼ1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
免疫原配列
IYDEFVRRSVERAKKYILGNPLTPGVTQGPQIDKEQYDKILDLIESGKKEGAKLECGGGPWGNKGYFVQPTVFSNVTDEMRIAKEEIFGPVQQIMKFKSLDDVIKRANNTFYGL
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALDH1A1(216)
免疫原
レチナールデヒドロゲナーゼ1のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウサギで産生された抗ALDH1A1抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
生物化学的/生理学的作用
アルデヒドデヒドロゲナーゼファミリー1メンバーA1(ALDH1A1)は、アルデヒドデヒドロゲナーゼファミリーに属しています。本化合物は、ヒトでのエタノール代謝において重要な役割を果たしています。エタノール解毒化に加え、神経伝達物質の代謝およびレチノイン酸合成にも多大な影響を及ぼしています。本化合物は、NAD(P)(+)に依存して内因性および外因性アルデヒドの酸化を触媒します。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体®の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST86228
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA002123-25UL:
HPA002123-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S J Yin et al.
Gastroenterology, 112(3), 766-775 (1997-03-01)
Alcohol dehydrogenase (ADH) and aldehyde dehydrogenase (ALDH) are the major enzymes responsible for ethanol metabolism in humans. The human stomach has been documented to be involved in the metabolism of first-passed alcohol. The aim of this study was to determine
Akos Z Szabo et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 31(4), 786-799 (2013-01-22)
Like for other somatic tissues, isolation of a pure population of stem cells has been a primary goal in epidermal biology. We isolated discrete populations of freshly obtained human neonatal keratinocytes (HNKs) using previously untested candidate stem cell markers aldehyde
N A Sophos et al.
Chemico-biological interactions, 130-132(1-3), 323-337 (2001-04-18)
Aldehyde dehydrogenase (ALDH) superfamily represents a group of NAD(P)(+)-dependent enzymes that catalyze the oxidation of a wide spectrum of endogenous and exogenous aldehydes. With the advent of megabase genome sequencing, the ALDH superfamily is expanding rapidly on many fronts. As
Eric Gyan et al.
Annals of diagnostic pathology, 51, 151696-151696 (2021-01-19)
Aldehyde dehydrogenase 1 member A1 (ALDH1A1) is one of the most well studied breast cancer stem cells. Its expression has been associated with poor clinicopathological features and clinical outcomes in several studies. This paper studies the expression of ALDH1A1 and
Xiangyan Li et al.
Oncotarget, 7(11), 12869-12884 (2016-02-18)
Sterol regulatory element-binding protein-2 (SREBP-2) transcription factor mainly controls cholesterol biosynthesis and homeostasis in normal cells. The role of SREBP-2 in lethal prostate cancer (PCa) progression remains to be elucidated. Here, we showed that expression of SREBP-2 was elevated in
資料
AldeRed™ 588-A is a red fluorescent live cell probe that detects ALDH activity used to identify cancer stem cells and progenitor cells in culture. Cancer stem cells (CSCs) are subpopulations of cancer cells that can self-renew, generate diverse cells in the tumor mass, and sustain tumorigenesis. Some researchers believe that cancer arises from cancer stem cells that originate as a result of mutational hits on normal stem cells.
Cancer Stem Cell Detection Utilizing a Red-shifted Fluorescent Live Cell Probe for Aldehyde Dehydrogenase (ALDH), AldeRed 588-A.