HPA001617
抗MASP1抗体 ウサギ宿主抗体
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗MASP-1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗RaRF抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Ra反応因子セリンプロテアーゼp100抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Ra反応因子前駆体補体活性化成分抗体 ウサギ宿主抗体, 抗セリンプロテアーゼ5抗体 ウサギ宿主抗体, 抗マンナン結合レクチンセリンプロテアーゼ1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗マンノース結合タンパク質関連セリンプロテアーゼ抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
免疫原配列
PCPYDYIKIKVGPKVLGPFCGEKAPEPISTQSHSVLILFHSDNSGENRGWRLSYRAAGNECPELQPPVHGKIEPSQAKYFFKDQVLVSCDTGYKVLKDNVEMDTFQIECLKDGTWSNKIPT
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MASP1(5648)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001617-100UL:
HPA001617-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)