アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
drug control
Home Office Schedule 4.1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
white to off-white
溶解性
methylene chloride: ~20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2
InChI Key
ZURUZYHEEMDQBU-UHFFFAOYSA-N
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H9149-5MG:
H9149-25MG:
H9149-25MG-PW:
H9149-BULK:
H9149-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック