Merck
H8765
Sigma-Aldrich
抗ヒト血清抗体 ウサギ宿主抗体
whole antiserum
別名:
Rabbit Anti-Human Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human
テクニック
immunoelectrophoresis: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
血清は、細胞や凝固因子を含まない血漿の構成要素です。様々なアッセイ、研究に、および細胞培養の栄養補助剤として使用されています。抗ヒト血清抗体は免疫電気泳動に使用できます。ウサギ抗ヒト血清抗体は、正常なヒト血清と特異的に反応します。
免疫原
プールされた正常ヒト血清。
アプリケーション
抗ヒト血清抗体(ノックアウトダルベッコの改変イーグル培地で1:3に希釈)は、免疫手術に使用できます。
品質
抗血清は、リポタンパク質を除去するために処理されています。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
H8765-2ML:
H8765-BULK:
H8765-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regional differences in expression of specific markers for human embryonic stem cells
Laursen SB, et al.
Reproductive Biomedicine Online, 15(1) (2007)
Michal Amit et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 331, 43-53 (2006-08-03)
Since their derivation in 1998, human embryonic stem cells (hESCs) have been the center of tremendous scientific efforts in improve the existing methodologies for their isolation and maintenance to exhaust the potential use of these unique cells in cell-based therapy
From Pluripotency to Early Differentiation of Human Embryonic Stem Cell Cultures Evaluated by Electron Microscopy and Immunohistochemistry.
Janus Valentin Jacobsen
Embryonic Stem Cells - Basic Biology to Bioengineering, doi: 10-doi: 10 (2011)
Evaluation of 28 human embryonic stem cell lines for use as unrelated donors in stem cell therapy: implications of HLA and ABO genotypes
Lee JE, et al.
Cell Transplantation, 19(11) (2010)
Christian B Brøchner et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 60(3), 188-204 (2011-12-06)
The secreted glycoprotein YKL-40 participates in cell differentiation, inflammation, and cancer progression. High YKL-40 expression is reported during early human development, but its functions are unknown. Six human embryonic stem cell (hESC) lines were cultured in an atmosphere of low