Merck
H8416
Sigma-Aldrich
幹細胞因子 ヒト
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
SCF, c-Kitリガンド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
幹細胞因子 ヒト, SCF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤200 ng/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
dimer 35-45 kDa (glycosylated)
包装
pkg of 5x10 μg
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... KITLG(4254)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
KITLG(KITリガンド)遺伝子は、ヒト染色体12q21.32にマップされています。
生物化学的/生理学的作用
幹細胞因子(SCF)は、c-Kit リガンド(KL)、造血幹細胞因子(SLF)、肥満細胞増殖因子(MGF)としても知られている30 kDaの糖タンパク質で、造血細胞、色素細胞、始原生殖細胞などの多様な組織に対して広い活性を示します。SCFは、内皮細胞、線維芽細胞、骨髄間質細胞から膜結合型として分泌されます。その後、切断されて可溶型が放出される場合もあります。いずれの型もマウス骨髄細胞のコロニ-形成を促進しますが、in vivoでの造血促進作用は膜結合型SCFの方が強く、造血細胞と間質細胞との細胞相互作用に膜結合型SCFが関与していると考えられます。可溶型SCFは、溶液中では非共有結合した二量体として存在すると考えられます。SCFは、M-CSF(CSF-1)やFlt-3/Flk-2リガンド(FL)と構造的に類似しています。3者とも、同程度の分子サイズを有し、膜貫通型および可溶型として存在し、4個のシステインが保存され、エキソンの選択的スプライシング部位が同じですが、配列相同性はほとんどありません。SCFは単独では弱いコロニ-刺激因子です。しかし、EPO、TPO、GM-CSF、G-CSF、M-CSF、IL-3、IL-7のような他のサイトカインの存在下では、SCFは、骨髄細胞系、赤血球系、リンパ球系のコロニ-サイズを、前駆体の分化系統に影響することなく相乗的に増大させる強力な共刺激物質として作用します。
幹細胞因子(SCF)は、c-Kitリガンド(KL)、造血幹細胞因子(SLF)および肥満細胞増殖因子(MGF)としても知られている30 kDaの糖タンパク質で、造血細胞、色素細胞、始原生殖細胞などの多様な組織に対して広い活性を示します。
顆粒膜細胞由来の幹細胞因子(SCF)は、卵胞発達と卵成熟に効率的に貢献します。 SCFは腫瘍の発生と進行を制御します。肝細胞がんではSCF遺伝子発現の上昇が確認されています。
調製ノート
SCFは、ヒトHEK 293細胞内で、グリコシル化により見かけの分子量が35~45 kDaのグリコシル化単量体として発現されます。ヒト293細胞での産生により、真正のグリコシル化が得られます。細胞増殖培地やその他の用途において、グリコシル化は安定性に寄与します。
アナリシスノート
特異的活性は、ヒトTF-1細胞(ヒト赤白血病の指標となる細胞株)の増殖の用量依存的な刺激作用によって確認されました。
法的情報
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
H8416-10UG:
H8416-100UG:
H8416-BULK:
H8416-10UG-PW:
H8416-5X10UG:
H8416-100UG-PW:
H8416-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Increased SCF in Follicular Fluid and Granulosa Cells Positively Correlates With Oocyte Maturation, Fertilization, and Embryo Quality in Humans.
Tan J, et al.
Reproductive Sciences, 24(11), 1544-1550 (2017)
Gene mapping study for constitutive skin color in an isolated Mongolian population
Paik SH, et al.
Experimental & Molecular Medicine, 44, 241-249 (2012)
Yoshimichi Okayama et al.
Immunologic research, 34(2), 97-115 (2006-06-09)
Mast cells play a pivotal role in immediate hypersensitivity and chronic allergic reactions that can contribute to asthma, atopic dermatitis, and other allergic diseases. Because mast cell numbers are increased at sites of inflammation in allergic diseases, pharmacologic intervention into
Prabir Ray et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 7(18), 2826-2832 (2008-09-13)
The receptor tyrosine kinase, c-kit, and its ligand, stem cell factor (SCF), function in a diverse range of biological functions. The role of c-kit in the maintenance and survival of hematopoietic stem cells and of mast cells is well recognized.
Sibylle A Brenner et al.
Immunology, 143(2), 174-183 (2014-04-05)
Mast cells are now considered sentinels in immunity. Given their location underneath the gastrointestinal barrier, mast cells are entrusted with the task of tolerating commensal microorganisms and eliminating potential pathogens in the gut microbiota. The aim of our study was
資料
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis