Merck
H7786
Sigma-Aldrich
Hck human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
品質水準
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
≥350 units/mg protein
分子量
58 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HCK(3055)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Hck is a member of the Src family of non-receptor associated protein tyrosine kinases (PTK).
単位の定義
1 unitは、基質としてポリE4Yを使用し、pH 7.5、30°C、1分間で1 nmoleのリン酸を転移します。
物理的形状
Solution in 50 mM Tris pH 7.5, containing 0.05 mM EDTA, 1mM DTT, 100 mM NaCl, 0.05% NP-40, and 50% glycerol.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
H7786-10UG:
H7786-BULK:
H7786-VAR:
H7786-10UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catherine Astarie-Dequeker et al.
Journal of cell science, 115(Pt 1), 81-89 (2002-01-22)
In macrophages, lysosomes are suspected to have a heterogenous population of vesicles. This study was thus undertaken to identify and to characterize lysosomal compartments in human macrophages. Hck is a Src-family tyrosine kinase associated with secretory lysosomes in neutrophils and