特徴
CE compliant
利用可能性
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tough white 210 g/m cotton/polyester reusable laboratory coats, full-length with a Nega-stat grid offering electrostatic protection.
Conforms to prEN1149-3:2001
- Concealed stud-fastening front
- Two hip pockets and one breast pocket, all reinforced with bar tacks
- Finished length 100 cm, with center back vent
Conforms to prEN1149-3:2001
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)