Merck
H6635
Sigma-Aldrich
ヒドロコルチゾン3-(O-カルボキシメチル)オキシム
別名:
11β,17α,21-トリヒドロキシ-4-プレグネン-3,20-ジオン 3-(O-カルボキシメチル)オキシム, 4-プレグネン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン 3-(O-カルボキシメチル)オキシム, コルチゾール 3-(O-カルボキシメチル)オキシム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H33NO7
CAS番号:
分子量:
435.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO)=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C23H33NO7/c1-21-7-5-14(24-31-12-19(28)29)9-13(21)3-4-15-16-6-8-23(30,18(27)11-25)22(16,2)10-17(26)20(15)21/h9,15-17,20,25-26,30H,3-8,10-12H2,1-2H3,(H,28,29)/b24-14+/t15-,16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
WXAWNCDYPXVODT-ZAKIEOBNSA-N
アプリケーション
Hydrocortisone 3-(O-carboxymethyl)oxime has been used in fecal steroid hormone processing and analysis.
生物化学的/生理学的作用
Hydrocortisone 3-(O-carboxymethyl)oxime is used as the analog of cortisol. It is used to modify the surface of an Au chip.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H6635-25MG:
H6635-5MG:
H6635-BULK:
H6635-10MG:
H6635-50MG:
H6635-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Characterization of ovarian steroid patterns in female African lions (Panthera leo), and the effects of contraception on reproductive function
Putman S B, et al.
PLoS ONE, 10(10), e0140373-e0140373 (2015)
Development of indirect competitive immuno-assay method using SPR detection for rapid and highly sensitive measurement of salivary cortisol levels
Tahara Y, et al.
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2, 15-15 (2014)