H4126
ヒドロコルチゾン21-アセタート
≥98% (HPLC)
別名:
11β,17α,21-トリヒドロキシ-4-プレグネン-3,20-ジオン 21-酢酸, 17-α-ヒドロキシコルチコステロンアセタート, 17-ヒドロキシコルチコステロン 21-アセタート, 21-アセトキシ-4-プレグネン-11β,17α-ジオール-3,20-ジオン, 4-プレグネン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン 21-酢酸
About This Item
おすすめの製品
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
permeability assay: suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908) , SERPINA6(866)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H4126-BULK:
H4126-10G:
H4126-100G:
H4126-1G:
H4126-VAR:
H4126-5G:
H4126-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック