由来生物
bovine testis
結合体
conjugate (Glucosaminoglycan)
タイプ
Type VI-S
形状
lyophilized powder
比活性
3,000-15,000 units/mg solid
分子量
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
関連疾患
cancer
保管温度
−20°C
遺伝子情報
cow ... HYAL1(515397) , HYAL2(281838)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H3631-VAR:
H3631-15KU:
H3631-3KU:
H3631-BULK:
H3631-30KU:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.