分子量
antigen ~105 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1.5-1.8 μg using RIPA extract of 293T cells expressing recombinant human HDAC7
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
western blot: 1:500 using whole extracts of rat PC12 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HDAC7(51564)
mouse ... Hdac7(56233)
rat ... Hdac7a(84582)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- antibody microarray
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
H2537-VAR:
H2537-200UL:
H2537-BULK:
試験成績書(COA)