Merck
H1542
Sigma-Aldrich
HPI-1 水和物
別名:
2-メトキシエチル1,4,5,6,7,8-ヘキサヒドロ-4-(3-ヒドロキシフェニル)-7-(2-メトキシフェニル)-2-メチル-5-オキソ-3-キノリンカルボキシラート, ヘッジホッグ経路インヒビター1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29NO6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
463.52 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
保管条件
desiccated
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.COCCOC(=O)C1=C(C)NC2=C(C1c3cccc(O)c3)C(=O)CC(C2)c4ccccc4OC
InChI
1S/C27H29NO6.H2O/c1-16-24(27(31)34-12-11-32-2)25(17-7-6-8-19(29)13-17)26-21(28-16)14-18(15-22(26)30)20-9-4-5-10-23(20)33-3;/h4-10,13,18,25,28-29H,11-12,14-15H2,1-3H3;1H2
InChI Key
BOASXIAGFOONSK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
HPI-1はヘッジホッグ経路のインヒビターであり、Gli1/Gli2のインヒビターです。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
H1542-VAR:
H1542-BULK:
H1542-25MG:
H1542-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)