抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
IAP-28, monoclonal
分子量
antigen 25 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
chicken, bovine, frog, rabbit, guinea pig, turkey, Drosophila, mouse, rat, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable using frozen sections of chicken gizzard smooth muscle
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable using formalin-fixed, heat-shocked cultured chick embryo fibroblasts
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:500 using turkey gizzard extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSPB1(3315)
mouse ... Hspb1(15507)
rat ... Hspb1(24471)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radioimmunoassay (RIA)
- immunocytochemistry
- immunohistofluorescence assay
- immunopurification
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
H0273-BULK:
H0273-VAR:
H0273-.2ML:
H0273-.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)