特徴
wetted part: no
Full Range
包装
pkg of 250 μL
メーカー/製品名
Cytiva RPN800E
色
Brownish-red
溶解性
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Rainbow™分子量マーカーは、同等の色強度のバンドを示すように組み合わされた、個々に色付けされたタンパク質の混合物です。概算のタンパク質濃度は、1~2 mg/mL であり、製品によって異なります。各 250 uL のパックサイズは、ミニゲル(10 x 8 cm)50 枚分、またはラージゲル(20 x 20 cm)25 枚分に十分使用できます。
アプリケーション
アマシャム™ ECL™ Rainbow™ マーカー - イムノブロッティングや SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)用の分子量マーカーとして、全ての幅が使用されています。
特徴および利点
- タンパク質の電気泳動のモニタリング、転写効率の評価、および染色せずにブロットしたタンパク質の染色無しでの分子量推定
- 高強度なプレステインドのマルチカラーバンドが、近いタンパク質の区別を可能にします。
- Full-Range Rainbow™ マーカー(Mr 12 000~225 000)は、6 種類の異なる色で 10 種類のタンパク質を使用します。
- High-Range Rainbow™ マーカー(Mr 12 000~225 000)は、6 種類の異なる色で 8 種類のタンパク質を使用します。
- Low-Range Rainbow™ マーカー(Mr 3 500~38 000)は、5 種類の異なる色で 7 種類のタンパク質を使用します。
- SDS-PAGE 用です
保管および安定性
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Troubleshooting of Detection Methods of GST-tagged Proteins
プロトコル
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from GE Healthcare.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using GE Healthcare products.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using GE Healthcare products.