Merck
GERPN3682
CDP-Star®
Cytiva RPN3682
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.83
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
Cytiva RPN3682
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
AlkPhos 直接ラベル付けおよび検出システムは、耐熱性アルカリホスファターゼによる DNA または RNA プローブの迅速で直接的なラベル付けに基づいています。CDP-Star 検出試薬により、アルカリホスファターゼでラベル付けされた核酸の化学発光検出が可能になります。
2500cm² の膜に十分な試薬です。AlkPhos Direct Labeling Module(RPN3680)、Amersham AlkPhos Direct Hybridization Buffer(RPN3688)、および Hybond/Nytran メンブレンと組み合わせて使用​​できます。
各システムには、25 または 50 のラベリング反応と 2500 cm2 または 5000 cm2 メンブレンの検出(注文した製品によって異なります)に十分な以下の試薬が含まれています:ラベリング試薬、架橋剤、コントロール DNA、反応バッファー、ハイブリダイゼーションバッファー、ブロッキング剤、CDP-Star または ECF 検出試薬。
アプリケーション
CDP-Star®は、サザンブロット法によるゲノムDNAの標識と定量に使用されています。
特徴および利点
  • プローブは 30 分間の反応中にラベル付けされるため、精製せずに使用できるプローブが得られます。
  • ハイブリダイゼーションの厳しさは、温度と塩濃度によって制御できます。検出は迅速で、ハイブリダイゼーションの完了から検出試薬の適用までわずか 30 分しかかかりません。
  • 検出は迅速で、ハイブリダイゼーションの完了から検出試薬の適用までわずか 30 分しかかかりません。
保管および安定性
この製品は、有効期限の 90 日前に出荷される場合があることに注意してください。 バッチ固有の有効期限の詳細については、テクニカルサービスにお問い合わせください。
アナリシスノート
本製品の分析証明書を参照するにはwww.cytiva.comにアクセスしてください。
法的情報
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
ECF is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniel de Melo Pereira et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 554565-554565 (2020-11-17)
Biomineralized collagen with intrafibrillar calcium phosphate mineral provides an excellent mimic of the composition and structure of the extracellular matrix of bone, from nano- to micro-scale. Scaffolds prepared from this material have the potential to become the next-generation of synthetic
資料
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.